Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53515-1G
PC53515-250MG
APOSPC53515-1GEA
862
EUR
APOSPC53515-1G
APOSPC53515-250MG
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formel:
C₈H₈FNO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28554709 CAS-Nummer: 1781061-07-1 |