2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Difluoropyridin-4-ol
PC51124-1G PC51124-500MG
APOSPC51124-1GEA 452 EUR
APOSPC51124-1G APOSPC51124-500MG
2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine 98%
2,3-Difluoro-4-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃F₂NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16610798
CAS-Nummer: 1227579-00-1