5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501880-1G PC501880-250MG
APOSPC501880-1GEA 538 EUR
APOSPC501880-1G APOSPC501880-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 97%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formel: C₇H₄BrF₂NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18390955
CAS-Nummer: 1261552-41-3