4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49407-1G
PC49407-250MG
PC49407-5G
APOSPC49407-1GEA
435
EUR
APOSPC49407-1G
APOSPC49407-250MG
APOSPC49407-5G
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formel:
C₉H₈FNO₂ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD17677330 CAS-Nummer: 769159-85-5 |