6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methoxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR9941-1G OR9941-5G OR9941-500MG
APOSOR9941-1GEA 29 EUR
APOSOR9941-1G APOSOR9941-5G APOSOR9941-500MG
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 98%
6-Methoxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179395
CAS-Nummer: 54197-64-7