N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909573-1G
OR909573-25G
OR909573-5G
APOSOR909573-1GEA
145
EUR
APOSOR909573-1G
APOSOR909573-25G
APOSOR909573-5G
N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel:
C₁₃H₁₂N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09063237 CAS-Nummer: 204142-42-7 |