Methyl 5-amino-6-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 5-amino-6-chloronicotinate
OR901819-1G OR901819-250MG
APOSOR901819-1GEA 71.2 EUR
APOSOR901819-1G APOSOR901819-250MG
Methyl 5-amino-6-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Methyl 5-amino-6-chloropyridine-3-carboxylate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02180841
CAS-Nummer: 211915-96-7