2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzene
OR55196-1G
OR55196-250MG
OR55196-5G
APOSOR55196-1GEA
56.7
EUR
APOSOR55196-1G
APOSOR55196-250MG
APOSOR55196-5G
2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅Br₂NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11036286 CAS-Nummer: 58579-54-7 |