Methyl 3-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR45214-1G
OR45214-250MG
APOSOR45214-1GEA
473
EUR
APOSOR45214-1G
APOSOR45214-250MG
Methyl 3-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₉H₁₀O₂S Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD32219469 CAS-Nummer: 1871848-03-1 |