5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-Methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanol, (3-Methylisoxazol-5-yl)methanol
OR15967-1G
OR15967-5G
APOSOR15967-1GEA
145
EUR
APOSOR15967-1G
APOSOR15967-5G
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Formel:
C₅H₇NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09859210 CAS-Nummer: 14716-89-3 |