2-Brom-3-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-3-pyridinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
116173-25G 116173-5G
SIAL116173-25GEA 149 EUR
SIAL116173-25G SIAL116173-5G
2-Brom-3-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄BrNO
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 185…188 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006220
CAS-Nummer: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5