Hexadecan-16-olid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxa-2-cycloheptadecanone, Hexadecanolactone, Oxacycloheptadecan-2-one, 16-Hexadecanolide
L03864.09
L03864.18
L03864.09EA
89.4
EUR
L03864.09
L03864.18
Hexadecan-16-olid ≥97%
Hexadecan-16-olid
Purity: 97%
CAS No.: 109-29-5
Molecular Formula: C16H30O2
Formula Weight: 254.42
Flash Point:
Formel:
C₁₆H₃₀O₂ Schmelzpunkt: 33…34 °C Flammpunkt: >100 °C (212 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039668 CAS-Nummer: 109-29-5 EINECS: 203-662-0 |