Cer(IV)sulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cerium disulphate, Ceric sulphate, Cerium(IV) sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
359009-100G 359009-25G
SIAL359009-100GEA 0 EUR
SIAL359009-100G SIAL359009-25G
Cer(IV)sulfat, Sigma-Aldrich®
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
Schmelzpunkt: 195 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,02036