Diethyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethyldisulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
E26223-100G E26223-25G
SIALE26223-100GEA 164 EUR
SIALE26223-100G SIALE26223-25G
Diethyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Diethyldisulfid
Formel: C₄H₁₀S₂
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –101.5 °C
Dichte: 0.984 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009266
CAS-Nummer: 110-81-6
EINECS: 203-805-7
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III