Tetrabutylammoniumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
86890-100G 86890-25G 86890-500G
SIAL86890-100GEA 62 EUR
SIAL86890-100G SIAL86890-25G SIAL86890-500G
Tetrabutylammoniumiodid, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumiodid
Formel: C₁₆H₃₆IN
Schmelzpunkt: 143…146 °C
Dichte: 1.0027 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011636
CAS-Nummer: 311-28-4
EINECS: 206-220-5