Tetrabutylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
193119-100G 193119-25G 193119-500G 193119-5KG
SIAL193119-100GEA 72.5 EUR
SIAL193119-100G SIAL193119-25G SIAL193119-500G SIAL193119-5KG
Tetrabutylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumbromid
Formel: C₁₆H₃₆BrN
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Dichte: 1.148 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011633
CAS-Nummer: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2