α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
DP01925.1
DP01925EA
DP01925EE
MAYBDP01925.1EA
0
EUR
MAYBDP01925.1
MAYBDP01925EA
MAYBDP01925EE
α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure
α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 106 °C Dichte: 1,371 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002519 CAS-Nummer: 454-92-2 EINECS: 207-230-2 |