2-Fluortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
F15323-100G
F15323-500G
SIALF15323-100GEA
50
EUR
SIALF15323-100G
SIALF15323-500G
2-Fluortoluol, Sigma-Aldrich®
2-Fluortoluol
Formel:
C₇H₇F Siedepunkt: 113 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –62 °C Dichte: 1.005 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 8 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000322 CAS-Nummer: 95-52-3 EINECS: 202-428-5 UN-Nummer: 2388 ADR: 3,II Merck Index: 13,04207 |