4'-Aminoacetophenon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
103090100 103090250 103091000 103095000
ACRO103090100EA 19.8 EUR
ACRO103090100 ACRO103090250 ACRO103091000 ACRO103095000
4'-Aminoacetophenon 99%
4'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Siedepunkt: 293 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 96…102 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007896
CAS-Nummer: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Merck Index: 13,00412
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.16 to 1.35
BSC Certification Passes