1,6-Heptadiin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
309420050 309420010
ACRO309420050EA 180 EUR
ACRO309420050 ACRO309420010
1,6-Heptadiin 98%
1,6-Heptadiin
Formel: C₇H₈
Siedepunkt: 111.5 °C
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0.805 g/cm³
Flammpunkt: 9 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00014925
CAS-Nummer: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %