(±)-1,4-Dibrom-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,4-Dibromo-2-butanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
D39185-25G D39185-5G
SIALD39185-25GEA 107 EUR
SIALD39185-25G SIALD39185-5G
(±)-1,4-Dibrom-2-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,4-Dibrom-2-butanol
Formel: BrH₂CCH(OH)CH₂CH₂Br
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Dichte: 2.023 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00000252
CAS-Nummer: 19398-47-1
EINECS: 243-029-6