Platin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
357367-180MG
357367-900MG
SIAL357367-180MGEA
119
EUR
SIAL357367-180MG
SIAL357367-900MG
Platin, Sigma-Aldrich®
Platinum
Formel:
Pt Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1769 °C Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...