Dysprosium ≥99,8% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Packaged under argon.
00592.FF
00592.FI
00592.FFEA
175
EUR
00592.FF
00592.FI
Dysprosium ≥99,8% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Dysprosium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7429-91-6
Physical Form: ≈3.3g/25x25mm, Packaged under argon
Appearance: Gray
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010982
Formel:
Dy Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010982 CAS-Nummer: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 UN-Nummer: 3178 ADR: 4.1,III |