Methyl-p-tolylsulfon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4-(Methylsulphonyl)toluene, 1-Methyl-4-(methylsulphonyl)benzene
A11531.06 A11531.14
A11531.06EA 60.1 EUR
A11531.06 A11531.14
Methyl-p-tolylsulfon 99%
Methyl-p-tolylsulfon
Purity: 99% CAS No.: 3185-99-7 Molecular Formula: C8H10O2S Formula Weight: 170.23 Melting Point: 86-89° Boiling Point: 140°/3mm Beilstein Reference: 607296 MDL No.: MFCD00014742
Formel: C₈H₁₀O₂S
Siedepunkt: 140 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014742
CAS-Nummer: 3185-99-7
EINECS: 221-682-8