Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol), EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP, hochrein für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyme: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
1.08307.9025 1.08307.1000
1.08307.9025EA 0 EUR
1.08307.9025 1.08307.1000
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol), EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP, hochrein für die biopharmazeutische Produktion
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM