ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, Alucap, Bayreuth, 2205
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
2.2205.02.42 2.2205.02.43 2.2205.01.46 2.2205.02.46
SCRR2.2205.02.42EA 94.3 EUR
SCRR2.2205.02.42 SCRR2.2205.02.43 SCRR2.2205.01.46 SCRR2.2205.02.46
ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, Alucap, Bayreuth, 2205
Schuhe und Stiefel
ESD Sicherheitsschuh aus Mikrofaser Cordura®, DRYtech® Fütterung und einer PU-Sohle mit Profil 'Max'.
  • Antibakterielles und atmungsaktives DRYtech®-Textilfutter
  • Herausnehmbare Innensohle aus PUR-Schaum
  • Orthopädische Einlagen möglich
  • Dreifach-Stoßdämpfer an Ferse und Fußballen entlasten die Gelenke
  • Zehenschutzkappe aus Aluminium (200 J)
Zur Verwendung als ESD und in Küchen.
Farbe: Weiß
Breite: 11
Gewicht: 510 g
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S2, SRA